Läs mer
1,4-fenylendiacetonitril, 97 %
Produktkod. 11353087
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353087 5 g 5g
11363087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11353087 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L13464.06
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 622-75-3 | C10H8N2 | 156,188 g/mol
1,4-Fenylendiacetonitril, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,4-Fenylendiacetonitril, används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier
och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 622-75-3
Molekylformel C10H8N2
Molekylvikt (g/mol) 156.188
MDL-nummer MFCD00001923
InChI-nyckel FUQCKESKNZBNOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-phenylenediacetonitrile, 1,4-benzenediacetonitrile, p-xylylene dicyanide, p-phenylenediacetonitrile, p-benzenediacetonitrile, 2,2'-1,4-phenylene diacetonitrile, p-bis cyanomethyl benzene, 1,4-bis cyanomethyl benzene, p-cyanomethyl benzyl cyanide, 2-4-cyanomethyl phenyl acetonitrile
PubChem CID 69327
IUPAC-namn 2-[4-(cyanometyl)fenyl]acetonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1CC#N)CC#N
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 1,4-Phenylenediacetonitrile
Smältpunkt 94 °C till 98 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1866157
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 156.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.