missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Phenylenediamine-15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Phenylenediamine-13N2 |
| CAS | 119516-82-4 |
| Molekylformel | C6H815N2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,4-Benzenedi(amine-15N), 1,4-Benzenediamine-15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i7+1,8+1 |
| LEDER | [15NH2]c1ccc([15NH2])cc1 |
| IUPAC-namn | benzene-1,4-di(15N)amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.12794 |
| Formel vikt | 110.0628 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?