Läs mer
1,4-Phenylenediamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 139°C to 141°C |
| Densitet | 1.135 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 267°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00007901 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 1,4-Phenylenediamine, 1,4-Phenylenediamine |