Läs mer
1,4-fenylendiamin, TRC
Produktkod. 30040800
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040800 1 g
30009338 100 g
30011782 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040800 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3198451G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-50-3
Molekylformel C6 H8 N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Synonym 1,4-Benzenediamine, p-Phenylenediamine (8CI), (4-Aminophenyl)amine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Diaminobenzol, 1,4-Phenylenediamine, 4-Aminoaniline, 4-Phenylenediamine, BASF Ursol D, Benzofur D, Black for Fur D, C.I. 76060, C.I. Developer 13, C.I. Oxidation Base 10, Developer PF, Durafur Black R, Fouramine D, Fourrine 1, Fourrine D, Fur Black 41867, Fur Brown 41866, Fur Yellow, Furro D, Futramine D, NSC 4777, Nako H, Orsin, PDA, PPD, Paramine, Pelagol D, Pelagol DR, Pelagol Grey D, Peltol D, Renal PF, Rodol D, Rodol DJ, Tertral D, Ursol D, Zoba Black D, p-Aminoaniline, p-Benzenediamine, p-Diaminobenzene, pPDA
IUPAC-namn Bensen-1,4-diamin
LEDER Nc1ccc(N)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
Formel vikt 108.0687
Procent renhet >95%