missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Piperazinediacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Piperazinediacetonitrile |
| CAS | 5623-99-4 |
| Molekylformel | C8H12N4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (Piperazine-1,4-diyl)diacetonitrile, 1,4-Bis(cyanomethyl)piperazine, 2,2′-(Piperazine-1,4-diyl)diacetonitrile, 2-[4-(Cyanomethyl)piperazin-1-yl]acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4/c9-1-3-11-5-7-12(4-2-10)8-6-11/h3-8H2 |
| LEDER | N#CCN1CCN(CC1)CC#N |
| IUPAC-namn | 2,2'-(piperazine-1,4-diyl)diacetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.21 |
| Formel vikt | 164.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?