Läs mer
1,4-Piperazinediethanesulfonic Acid Disodium Salt, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31444043
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31444043 100 g
31439106 500 g
31440198 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31444043 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD148265100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Piperazinediethanesulfonic Acid Disodium Salt
CAS 76836-02-7
Molekylformel C8H16N2Na2O6S2
MDL-nummer MFCD00064349
Kvantitet 100 g
LEDER S(=O)(=O)([O-])CCN1CCN(CC1)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 346.33
Procent renhet 98%