Läs mer
1,4-Piperazinediethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Piperazinediethylamine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20N4/c9-1-3-11-5-7-12(4-2-10)8-6-11/h1-10H2 |
| Formel vikt | 172.1688 |