Läs mer
1-(4-piperidyl)-lH-1,2,3-bensotriazolhydroklorid,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10151122
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10151122 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10407242 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10151122 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM10095CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 79098-80-9
Molekylformel C11H15ClN4
Molekylvikt (g/mol) 238.719
MDL-nummer MFCD00831110
InChI-nyckel SIZIQJKLJZWLLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-piperidyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-ylbenzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl-1h-benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl-1,2,3-benzotriazole hydrochloride, c11h14n4.hcl, 4-piperidylbenzotriazole, chloride, 4-benzotriazol-1-yl-piperidine hcl salt, 4-benzotriazol-1-ylpiperidine hydrochloride, 1-4-piperidinyl benzotriazole hydrochloride
PubChem CID 2779380
IUPAC-namn 1-piperidin-4-ylbensotriazol;hydroklorid
LEDER C1CNCCC1N2C3=CC=CC=C3N=N2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Piperidyl)-1H-1, 2, 3-benzotriazole hydrochloride
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 238.72
Procent renhet 90%