missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Pyridinylmethyl)-piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Pyridinylmethyl)-piperazine |
| CAS | 62089-74-1 |
| Molekylformel | C10 H15 N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(4-Pyridylmethyl)piperazine, 1-(Pyridin-4-ylmethyl)piperazine, N-(Pyridin-4-ylmethyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3/c1-3-11-4-2-10(1)9-13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-9H2 |
| LEDER | C(N1CCNCC1)c2ccncc2 |
| IUPAC-namn | 1-(pyridin-4-ylmethyl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.25 |
| Formel vikt | 177.1266 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?