Läs mer
1-(4-pyridyl)etylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11419460
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419460 250 mg 250mg
11429460 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419460 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50303.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50392-78-4 | C7H11N2 | 123.18 g/mol
1-(4-Pyridyl)etylamin används som farmaceutiska mellanprodukter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-(4
-Pyridyl)etylamin används som farmaceutiska mellanprodukter
Löslighet
Anmärkningar
Löslig i vatten Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50392-78-4
Molekylformel C7H11N2
Molekylvikt (g/mol) 123.18
MDL-nummer MFCD02245004,MFCD09256818,MFCD09256819
InChI-nyckel HIZMJYQEHFJWQY-LURJTMIESA-O
Synonym 1-4-pyridyl ethylamine, 1-pyridin-4-yl-ethylamine, 1-pyridin-4-yl ethanamine, 1-4-pyridinyl ethanamine, 1-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 1-4-pyridinyl ethanamin, 4-1-aminoethyl pyridine, alpha-methyl-4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylethylamine, acmc-1aq0e
PubChem CID 247998
IUPAC-namn 1-pyridin-4-yletanamin
LEDER C[C@H]([NH3+])C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Pyridyl)ethylamine
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.