Läs mer
1-(4-Pyridyl)piperazine, ACROS Organics™
Produktkod. 11966531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11966531 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 11966531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Pyridyl)piperazine
CAS 1008-91-9
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H13N3
Kvantitet 5 g
Synonym 1-4-pyridyl piperazine, 1-pyridin-4-yl piperazine, 1-pyridin-4-yl-piperazine, 4-piperazinopyridine, 4-pyridylpiperazine, 1-4-pyridyl-piperazine, 4-1-piperazino pyridine, 1-4-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-4-pyridinyl
InChI-nyckel OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=NC=C2
IUPAC-namn 1-pyridin-4-ylpiperazine
Molekylvikt (g/mol) 163.224
PubChem CID 70517
Formel vikt 163.22
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(4-Pyridyl)piperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.