Läs mer
1-(4-Pyridyl)piperazin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Pyridyl)piperazine |
| CAS | 1008-91-9 |
| Molekylformel | C9H13N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2 |
| LEDER | N1(C2=CC=NC=C2)CCNCC1 |
| IUPAC-namn | 1-pyridin-4-ylpiperazin |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.22 |
| Formel vikt | 163.1109 |