Läs mer
1-(4-sec-Butylphenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-sec-Butylphenyl)ethanone |
| CAS | 7645-81-0 |
| Molekylformel | C12H16O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-[4-(1-Methylpropyl)phenyl]-ethanone, 4'-sec-Butyl-acetophenone, 4-(2-Butyl)acetophenone, 4-sec-Butylacetophenone, p-sec-Butylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O/c1-4-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)13/h5-9H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(C)C1=CC=C(C(C)CC)C=C1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-(sec-butyl)phenyl)ethan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.25 |
| Formel vikt | 176.12 |