Läs mer
1-[4-(tert-Butyl)phenyl]ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10138372
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10138372 1 g 1g
10279103 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10138372 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09870DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemische Identifikatoren
CAS 943-27-1
Molekylformel C12H16O
Molekylvikt (g/mol) 176.259
InChI-nyckel UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 13669
IUPAC-namn 1-(4-tert-butylphenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 1-[4-(tert-Butyl)phenyl]ethan-1-one
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.26
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.