Läs mer
1-(4-tert-butylfenyl)-4-klor-1-butanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-tert-Butylphenyl)-4-chloro-1-butanone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19ClO/c1-14(2,3)12-8-6-11(7-9-12)13(16)5-4-10-15/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 238.1124 |