Läs mer
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-2-thiourea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea |
| CAS | 142229-74-1 |
| Molekylformel | C8 H7 F3 N2 O S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiourea, Thiourea','[4-(trifluoromethoxy)phenyl]- (9CI), N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiourea, (4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F3N2OS/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)13-7(12)15/h1-4H,(H3,12,13,15) |
| LEDER | NC(=S)Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-namn | [4-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.21 |
| Formel vikt | 236.0231 |