Läs mer
1-(4-Trifluorometyl-2-pyrimidinyl)-1H-pyrazol-4-sulfonylklorid, 95 %
Produktkod. 15498455
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498455 250 mg 250mg
15488455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498455 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33424.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1215564-15-0 | C8H4ClF3N4O2S | 312,651 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1215564-15-0
Molekylformel C8H4ClF3N4O2S
Molekylvikt (g/mol) 312.651
MDL-nummer MFCD11505058
InChI-nyckel SADUDBJMXGGXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl pyrazole-4-sulfonyl chloride, chloro 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl pyrazol-4-yl sulfone
PubChem CID 51063957
IUPAC-namn 1-[4-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl]pyrazol-4-sulfonylklorid
LEDER C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)N2C=C(C=N2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Smältpunkt 97 °C till 99 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 312.66
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.