Läs mer
1-[4-(trifluormetyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidinkarboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10640725
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10640725 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10452273 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10640725 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW01250DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 465514-39-0
Molekylformel C11H12F3N3O2
Molekylvikt (g/mol) 275.23
MDL-nummer MFCD02091615
InChI-nyckel QYAIISDWPUEPHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidine carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl-4-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 2777798
IUPAC-namn 1-[4-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl]piperidin-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 275.23
Procent renhet 97%