Läs mer
1-[4-(trifluormetyl)fenyl]etanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303816
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303816 1 g 1g
11313816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16878.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1737-26-4 | C9H9F3O | 190.165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1737-26-4
Molekylformel C9H9F3O
Molekylvikt (g/mol) 190.165
MDL-nummer MFCD00039618
InChI-nyckel YMXIDIAEXNLCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanol, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, a-methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol, alpha-methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol, alpha-methyl-4-trifluoromethyl benzyl alcohol, acmc-1boxb, 1-4-trifluoromethylphenyl-ethanol, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-ethanol, alpha-methyl-4 trifluoromethyl benzyl alcohol
PubChem CID 137186
IUPAC-namn 1-[4-(trifluormetyl)fenyl]etanol
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Densitet 1.237
Kokpunkt 62°C to 63°C (0.5 mmHg)
Flampunkt 98°C (208°F)
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 1 g
Beilstein 2257808
Formel vikt 190.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.