Läs mer
1-[4-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl]-1,4-diazepan, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10737275
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10737275 5 g 5g
10651473 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10737275 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW00488DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 238403-48-0
Molekylformel C10H13F3N4
Molekylvikt (g/mol) 246.24
MDL-nummer MFCD00728997
InChI-nyckel XVAZHAVSZFQOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1,4-diazepane, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-1,4-diazepane, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl homopiperazine, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl homopiperazine, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl, maybridge1_000269, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 2782067
IUPAC-namn 1-[4-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl]-1,4-diazepan
LEDER FC(F)(F)C1=NC(=NC=C1)N1CCCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1, 4-diazepane
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 246.23
Procent renhet 95%