Läs mer
1-(4-Trifluormetylfenyl)pentan-1-on, TRC
Produktkod. 30451783
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30451783 250 mg -
30455553 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30451783 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT791420250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42916-66-5
Molekylformel C12H13F3O
Molekylvikt (g/mol) 230.23
Synonym 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, p-(Trifluoromethyl)valerophenone, 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one
IUPAC-namn 1-(4-(trifluormetyl)fenyl) pentan-1-ett
LEDER O=C(CCCC)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-11(16)9-5-7-10(8-6-9)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
Formel vikt 230.09