Läs mer
1-(4-Trifluormetylfenyl)pentan-1-on, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-11(16)9-5-7-10(8-6-9)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 230.09 |