Läs mer
Gilac™ 1/4-varvsventil för 310 L och 500 L dubbelväggiga behållare
Produktkod. 17938861
Change view
För användning med (utrustning):
310 L och 500 L Dubbelväggiga behållare
Produktkod. För användning med (utrustning)
17938861 310 L och 500 L Dubbelväggiga behållare
1 options
Produktkod. 17938861 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G119441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2387.46 SEK
    1577.79 SEK / Paket med 1
    Save 809.67 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
1/4-varvsventil för 310 L och 500 L dubbelväggiga behållare säkerställer dränering med hög hastighet.
  • 1/4 varvs ventil för 310 L eller 500 L dubbelväggiga behållare.
  • Ventil som säkerställer dränering med hög hastighet.
  • Material i kontakt med mat.
  • Dräneringsrör kan installeras.
Specifikationer
Typ Tapp
För användning med (utrustning) 310 L och 500 L Dubbelväggiga behållare