Läs mer
1-(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin-1-yl)ethan-1-one, TRC
Produktkod. 30451753
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30451753 100 mg
1 options
Produktkod. 30451753 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT554480100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin-1-yl)ethan-1-one
CAS 937591-32-7
Molekylformel C16 H22 B N O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-[2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol-1-yl]ethanone, 1-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin-1-yl)ethanone
InChI formel InChI=1S/C16H22BNO3/c1-11(19)18-9-8-12-10-13(6-7-14(12)18)17-20-15(2,3)16(4,5)21-17/h6-7,10H,8-9H2,1-5H3
LEDER CC(=O)N1CCc2cc(ccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
IUPAC-namn 1-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydroindol-1-yl]ethanone
Molekylvikt (g/mol) 287.162
Formel vikt 287.169