missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[5-[(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)sulfinyl]pentyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[5-[(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)sulfinyl]pentyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28N4OS/c1-19-18-20(2)29(28-19)16-10-5-11-17-31(30)25-26-23(21-12-6-3-7-13-21)24(27-25)22-14-8-4-9-15-22/h3-4,6-9,12-15,18H,5,10-11,16-17H2,1-2H3,(H,26,27) |
| Formel vikt | 432.198 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?