missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-[5-[(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)sulfinyl]pentyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole, TRC

Produktkod. 30180224
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180224 10 mg
30180136 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41530510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 136609-53-5
Molekylformel C25 H28 N4 O S
Molekylvikt (g/mol) 432.581
Synonym RP 73163 Racemate
IUPAC-namn 1-[5-[(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)sulfinyl]pentyl]-3,5-dimethylpyrazole
LEDER Cc1cc(C)n(CCCCCS(=O)c2nc(c3ccccc3)c([nH]2)c4ccccc4)n1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-[5-[(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)sulfinyl]pentyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C25H28N4OS/c1-19-18-20(2)29(28-19)16-10-5-11-17-31(30)25-26-23(21-12-6-3-7-13-21)24(27-25)22-14-8-4-9-15-22/h3-4,6-9,12-15,18H,5,10-11,16-17H2,1-2H3,(H,26,27)
Formel vikt 432.198
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.