Läs mer
1-(5,5,8,8-tetrametyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11316965
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316965 25 g 25g
10793833 1 g 1g
10213622 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11316965 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00212EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 17610-21-8
Molekylformel C16H22O
Molekylvikt (g/mol) 230.351
InChI-nyckel IHUSZOMIBSDQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 1,1,4,4-tetramethyl-6-acetyltetralin, 1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-ethanone, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-acetyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-acetyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 6-acetyl-1,1,4,4-tetra-methyl-tetralin, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-acetylnaphthalene
PubChem CID 2747562
IUPAC-namn 1-(5,5,8,8-tetrametyl-6,7-dihydronaftalen-2-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 230.35
Procent renhet 95%