Läs mer
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31445461
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31445461 25 g
31434256 250 mg
31438449 1 g
31441018 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31445461 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1399725g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
CAS 774-55-0
Molekylformel C12H14O
MDL-nummer MFCD00019710
Kvantitet 25 g
LEDER CC(C1=CC=C2CCCCC2=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 174.24
Procent renhet 98%