Läs mer
1,5,6-Trichloroacenaphthene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5,6-Trichloroacenaphthene |
| CAS | 84944-90-1 |
| Molekylformel | C12H7Cl3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,5,6-Trichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Cl3/c13-8-3-1-6-5-10(15)7-2-4-9(14)12(8)11(6)7/h1-4,10H,5H2 |
| LEDER | ClC1Cc2ccc(Cl)c3c(Cl)ccc1c23 |
| IUPAC-namn | 1,5,6-trichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.54 |
| Formel vikt | 255.9613 |