missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene, TRC

Produktkod. 30455856
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455856 5 g
30452352 500 mg
30449456 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30455856 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7673605G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5807-14-7
Molekylformel C7H13N3
Molekylvikt (g/mol) 139.2
Synonym TBD, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]deca-5-ene, 1,5,9-Triazabicyclo[4.4.0]dec-9-ene, 2,3,4,6,7,8-Hexahydro-1H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine
IUPAC-namn 3,4,6,7,8,9-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine
LEDER C1CNC2=NCCCN2C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H13N3/c1-3-8-7-9-4-2-6-10(7)5-1/h1-6H2,(H,8,9)
Formel vikt 139.1109
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.