Läs mer
1,5,9-Decatriene, cis + trans, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11315289
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
Produktkod. 11315289
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19822.AA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13393-64-1
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.24
MDL-nummer MFCD00055625
InChI-nyckel GMGYODAMPOELNZ-MDZDMXLPSA-N
Synonym 1,5,9-decatriene, 5e-deca-1,5,9-triene, 1,5,9-decatriene, mixture of cis and trans, e-1,5,9-decatriene, 5e-1,5,9-decatriene, 5e-1,5,9-decatriene #, 1,5,9-decatriene, cis + trans
PubChem CID 5362636
IUPAC-namn (5E)-deca-1,5,9-triene
LEDER C=CCC\C=C\CCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5,9-Decatriene
Namnnotering cis + trans
Densitet 0.765
Kokpunkt 54°C to 55°C (14 mmHg)
Flampunkt 46°C (115°F)
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN3295
Formel vikt 136.24
Procent renhet 97%