Läs mer
1,5-Anhydro-D-glucitol, TRC
Produktkod. 30137518
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137518 250 mg
30136441 500 mg
30012068 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137518 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA648000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154-58-5
Molekylformel C6 H12 O5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Synonym D-Glucitol, 1,5-anhydro-, D-Glucose, 1-deoxy- (7CI), Glucitol, 1,5-anhydro-, D- (8CI), Polygalitol (6CI), 1,5-Anhydro-D-glucitol, 1,5-Anhydro-D-sorbitol, 1,5-Anhydroglucitol, 1,5-Anhydrosorbitol, 1,5-Sorbitan, 1-Deoxy-D-glucopyranose, 1-Deoxy-D-glucose, Aceritol, (2R,3S,4R,5S)-3,4,5-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5S)-2-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Anhydro-D-glucitol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O5/c7-1-4-6(10)5(9)3(8)2-11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Formel vikt 164.0685
Procent renhet >95%