Läs mer
1,5-anhydro-D-sorbitol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15549503 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15549503 1 g 1g
15559503 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15549503 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459910010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 154-58-5 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154-58-5
Molekylformel C6H12O5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
InChI-nyckel MPCAJMNYNOGXPB-SLPGGIOYSA-N
Synonym 1,5-anhydro-d-glucitol, 1,5-anhydroglucitol, 1,5-anhydrosorbitol, 1,5-anhydro-d-sorbitol, 1-deoxy-d-glucopyranose, aceritol, 1-deoxy-d-glucose, d-glucitol, 1,5-anhydro, unii-54bb3b7xmz, glucitol, 1,5-anhydro
PubChem CID 64960
ChEBI CHEBI:16070
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5S)-2-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Anhydro-D-sorbitol
Smältpunkt 141.0°C to 144.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.