missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,5-Anhydro-D-xylitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Anhydro-D-xylitol |
| CAS | 39102-78-8 |
| Molekylformel | C5H10O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,5-Anhydroxylitol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5? |
| LEDER | O[C@@H]1COC[C@H](O)C1O |
| IUPAC-namn | (3S,5R)-oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vikt | 134.0579 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?