missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(5-Benzoyl-2-thienyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone |
| CAS | 5912-44-7 |
| Molekylformel | C13 H10 O2 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ethanone, 1-(5-benzoyl-2-thienyl)-, 1-(5-Benzoyl-2-thienyl)ethanone (ACI), Thiophene, 2-acetyl-5-benzoyl- (7CI, 8CI), 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethan-1-one, 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone, 2-Benzoyl-5-acetylthiophene, Tiaprofenic Acid Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O2S/c1-9(14)11-7-8-12(16-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-(5-benzoylthiophen-2-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.2823 |
| Formel vikt | 230.0402 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?