Läs mer
1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone, Mikromol
Produktkod. 30464025
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30464025 25 mg
1 options
Produktkod. 30464025 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3322.090025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone
CAS 5912-44-7
Analyt- eller komponentnamn 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H10 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethanone, 1-(5-benzoyl-2-thienyl)-, 1-(5-Benzoyl-2-thienyl)ethanone (ACI), Thiophene, 2-acetyl-5-benzoyl- (7CI, 8CI), 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethan-1-one, 2-Benzoyl-5-acetylthiophene, Tiaprofenic Acid Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C13H10O2S/c1-9(14)11-7-8-12(16-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC(=O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-(5-benzoylthiophen-2-yl)ethanone
Molekylvikt (g/mol) 230.2823
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 230.0402 g/mol