Läs mer
1,5-Bis(4-Allyldimethylammoniumphenyl)pentan-3-one, Dibromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Bis(4-Allyldimethylammoniumphenyl)pentan-3-one dibromide |
| CAS | 402-40-4 |
| Molekylformel | C27 H38 N2 O . 2 Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38N2O.2BrH/c1-7-21-28(3,4)25-15-9-23(10-16-25)13-19-27(30)20-14-24-11-17-26(18-12-24)29(5,6)22-8-2;;/h7-12,15-18H,1-2,13-14,19-22H2,3-6H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| LEDER | [Br-].[Br-].C[N+](C)(CC=C)c1ccc(CCC(=O)CCc2ccc(cc2)[N+](C)(C)CC=C)cc1 |
| IUPAC-namn | [4-[5-[4-[dimethyl(prop-2-enyl)azaniumyl]phenyl]-3-oxopentyl]phenyl]-dimethyl-prop-2-enylazanium;dibromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 566.41 |
| Formel vikt | 564.1351 |