Läs mer
1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one, Mikromol™
Beskrivning
1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one |
| CAS | 343272-53-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C27 H26 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one, Nabumetone Imp. E (EP), Nabumetone Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C27H26O3/c1-29-26-13-9-21-15-19(3-7-23(21)17-26)5-11-25(28)12-6-20-4-8-24-18-27(30-2)14-10-22(24)16-20/h3-4,7-10,13-18H,5-6,11-12H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc2cc(CCC(=O)CCc3ccc4cc(OC)ccc4c3)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 1,5-bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one |
| Visa mer |