Läs mer
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10155330 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10155330 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10155330 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 320850010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27721-02-4
Molekylformel C29H30P2
Molekylvikt (g/mol) 440.51
MDL-nummer MFCD00003052
InChI-nyckel MZFPAWGWFDGCHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-bis diphenylphosphino pentane, dpppe, dppent, 5-diphenylphosphanylpentyl diphenyl phosphane, pentamethylenebis diphenylphosphine, 1,5-pentanediylbis diphenylphosphine, phosphine, 1,5-pentanediylbis diphenyl, 1-5-diphenylphosphino pentyl phenyl phosphino benzene
PubChem CID 2733414
IUPAC-namn 5-diphenylphosphanylpentyl(diphenyl)phosphane
LEDER C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 5-Bis(diphenylphosphino)pentane
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 42.0°C to 47.0°C
Färg White to Yellow
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 440.51
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks