Läs mer
1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane, 98%
Produktkod. 11935281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11935281 5 g Glasflaska 5g
10786432 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11935281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 275860050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2620-27-1 | C6H16N2O | 132.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2620-27-1
Molekylformel C6H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 132.21
InChI-nyckel VXPJBVRYAHYMNY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2724770
IUPAC-namn N-metyl-2-[2-(metylamino)etoxi]etanamin
LEDER CNCCOCCNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Färg Gult
Densitet 0.8720g/mL, 0.872
Kokpunkt 76.0°C to 78.0°C (20.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3NHCH2CH2OCH2CH2NHCH3
Brytningsindex 1.4370 to 1.4390
Kvantitet 5 g
Synonym 2,2'-oxybis n-methylethanamine, ethanamine,2,2'-oxybis n-methyl, ethanamine, 2,2'-oxybis n-methyl, 1,5-bis methylamino-3-oxapentane, methyl 2-2-methylamino ethoxy ethyl amine, bmaop, n-methyl-2-methylaminoethyloxy ethylamine, n-methyl-2-2-methylamino ethoxy ethanamine, n-methyl-n-2-2-methylamino ethoxy ethyl amine
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Formel vikt 132.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.