Läs mer
1-(5-brom-2,3-dihydro-lH-indol-1-yl)etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10743633
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10743633 10 g 10g
10235472 1 g 1g
10314933 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10743633 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08258EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 22190-38-1
Molekylformel C10H10BrNO
Molekylvikt (g/mol) 240.1
MDL-nummer MFCD00056017
InChI-nyckel WQKQAIXOTCPWFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-5-bromoindoline, 1-5-bromoindolin-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, 1-5-bromo-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydroindole, acmc-20ailu, 5-bromo-n-acetylindoline, maybridge1_005011
PubChem CID 721847
IUPAC-namn 1-(5-brom-2,3-dihydroindol-1-yl)etanon
LEDER CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(5-Bromo-2, 3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 240.1
Procent renhet 97%