Läs mer
1-(5-Bromo-2-hydroxyfenyl)etanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 1450-75-5 |
| Molekylformel | C8 H7 Br O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Acetophenone, 5'-bromo-2'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetyl-4-bromophenol, 2'-Hydroxy-5'-bromoacetophenone, 3-Bromo-6-hydroxyphenyl methyl ketone, 5-Bromo-2-hydroxyacetophenone, 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 5'-Bromo-o-hydroxyacetophenone, NSC 46621 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cc(Br)ccc1O |
| IUPAC-namn | 1-(5-bromo-2-hydroxyfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.044 |
| Formel vikt | 213.963 |