Läs mer
1-(5-Bromo-2-hydroxyfenyl)etanon, TRC
Produktkod. 30339951
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30339951 500 mg
1 options
Produktkod. 30339951 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB696243500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
CAS 1450-75-5
Molekylformel C8 H7 Br O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Acetophenone, 5'-bromo-2'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetyl-4-bromophenol, 2'-Hydroxy-5'-bromoacetophenone, 3-Bromo-6-hydroxyphenyl methyl ketone, 5-Bromo-2-hydroxyacetophenone, 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 5'-Bromo-o-hydroxyacetophenone, NSC 46621
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
LEDER CC(=O)c1cc(Br)ccc1O
IUPAC-namn 1-(5-bromo-2-hydroxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 215.044
Formel vikt 213.963