missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(5-Bromo-2-pyridyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(5-Bromo-2-pyridyl)ethanone |
| CAS | 214701-49-2 |
| Molekylformel | C7H6BrNO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-(5-Bromopyridin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-bromopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrNO/c1-5(10)7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,1H3 |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(Br)C=N1)C |
| IUPAC-namn | 1-(5-bromopyridin-2-yl)ethan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.03 |
| Formel vikt | 198.96 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?