Läs mer
1-(5-klor-2-hydroxifenyl)-3-fenyl-1,3-propandion, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10535643 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1 g; Glasflaska
Produktkod.
10535643 1 g; Glasflaska
1 options
Produktkod. 10535643 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 372960010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-1, 3-propanedione
CAS 5067-25-4
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 107°C to 112°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15H11ClO3
Linjär formel C6H5COCH2COC6H3(Cl)OH
MDL-nummer MFCD00209562
Kvantitet 1 g
Synonym 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenylpropane-1,3-dione, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenyl-1,3-propanedione, 1-5-chloranyl-2-oxidanyl-phenyl-3-phenyl-propane-1,3-dione, cambridge id 5479511, regid_for_cid_724088, 1,3-propanedione,1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenyl, 1-2-hydroxy-5-chlorophenyl-3-phenyl-1,3-propanedione, 1-5-chloro-2-hydroxy-phenyl-3-phenyl-propane-1,3-dione
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,ethylacetate
InChI-nyckel VOVLKGWYQQCQHB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=C(C=CC(=C2)Cl)O
IUPAC-namn 1-(5-klor-2-hydroxifenyl)-3-fenylpropan-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 274.7
PubChem CID 724088
Formel vikt 274.7
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Needles
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.