Läs mer
1-(5-klor-2-pyridyl)piperazin, 99 %
Produktkod. 11464900
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464900 1 g 1g
11454900 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464900 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50862.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 87394-65-8 | C9H12ClN3 | 197,666 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87394-65-8
Molekylformel C9H12ClN3
Molekylvikt (g/mol) 197.666
MDL-nummer MFCD04115049
InChI-nyckel ZTLOZFLZBKZABP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-chloropyridin-2-yl piperazine, 1-5-chloro-2-pyridyl piperazine, 1-5-chloro-pyridin-2-yl-piperazine, 5-chloro-2-piperazin-1-yl pyridine, 1-5-chloro-2-pyridinyl piperazine, acmc-20ap9z, 2-piperazino 5-chloro pyridine, 5-chloro-2-pyridyl piperazine, 5-chloro-2-1-piperazinyl pyridine, 1-5-chloro-2-pyridinyl-piperazine
PubChem CID 3805301
IUPAC-namn 1-(5-klorpyridin-2-yl)piperazin
LEDER C1CN(CCN1)C2=NC=C(C=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.67
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.