Läs mer
1-(5-Chloronaphthalenesulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine, Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30348938
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30348938 5 mg
1 options
Produktkod. 30348938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3735005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(5-Chloronaphthalenesulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine,
CAS 105637-50-1
Molekylformel C15 H17 Cl N2 O2 S . Cl H
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17ClN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H
LEDER Cl.Clc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
IUPAC-namn 1-(5-chloronaphthalen-1-yl)sulfonyl-1,4-diazepane;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 361.29
Formel vikt 360.0466