Läs mer
1,5-cykloktokdien(pyridin)(tricyklohexylfosfin)iridium(I) hexafluorfosfat, 99 %
Produktkod. 11369717
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369717 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11369717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042057.MF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 64536-78-3 | C31H50F6IrNP2 | 804,90 g/mol
1,5-cyklooctadien (pyridin)(tricyklohexylfosfin) iridium(I) hexafluorfosfat används som katalysator för hydrogenering av mono-, di-, tri- och tetrasubstituerade substrat samt isomerisering och hydroborering av alkener. Det används också i isotoputbytesreaktioner, särskilt vid direkt utbyte av en väteatom med dess isotoper deuterium och tritium. Karbonylgrupper är också kända för att styra hydrogeneringen av Crabtree katalysatorn som är mycket regioselektiv.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Cyclooctadiene(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS 64536-78-3
Smältpunkt 175 °C (dekomposition)
Molekylformel C31H50F6IrNP2
MDL-nummer MFCD00075097
Kvantitet 50 mg
Känslighet Känslig för fukt
Synonym crabtree's catalyst, unii-816 rs2nbpn, 816 rs2nbpn, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium hexafluorophosphate, iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium i hexafluorophosphate, tricyclohexylphosphine 1,5-cyclooctadiene pyridine iridium i hexafluorophosphate, felkin-crabtree catalyst, crabtree's catalyst mi, crabtree's catalyst hexafluorophosphate
Löslighetsinformation Lätt löslig i aceton, diklormetan, etanol och dietyleter; Olöslig aq. soln..
InChI-nyckel UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
LEDER [Ir+].C1=CC=NC=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
IUPAC-namn iridium(1+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene hexafluoro-λ⁵-phosphanuide pyridine tricyclohexylphosphane
Molekylvikt (g/mol) 804.90
PubChem CID 5702647
Formel vikt 804.89
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning