Läs mer
1,5-cyklooktadien(pyridin)(tricyklohexylfosfin)iridium(I)hexafluorfosfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359717
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359717 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11359717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042057.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 64536-78-3 | C31H50F6IrNP2 | 804.90 g/mol
1,5-cyklooktadien(pyridin)(tricyklohexylfosfin)iridium(I)hexafluorfosfat används som en katalysator för hydrering av mono-, di-, tri- och tetrasubstituerade substrat och isomerisering och hydroborering av alkener. Det används också i isotopbytesreaktioner, särskilt direkt utbyte av en väteatom med dess isotoper deuterium och tritium. Karbonylgrupper är också kända för att styra hydreringen genom att Crabtree-katalysatorn är mycket regioselektiv.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Cyclooctadiene(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS 64536-78-3
Smältpunkt 175 °C (dekomposition)
Molekylformel C31H50F6IrNP2
MDL-nummer MFCD00075097
Kvantitet 250 mg
Känslighet Känslig för fukt
Synonym crabtree's catalyst, unii-816rs2nbpn, 816rs2nbpn, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium hexafluorophosphate, iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium i hexafluorophosphate, tricyclohexylphosphine 1,5-cyclooctadiene pyridine iridium i hexafluorophosphate, felkin-crabtree catalyst, crabtree's catalyst mi, crabtree's catalyst hexafluorophosphate
Löslighetsinformation Lätt löslig i aceton, diklormetan, etanol och dietyleter; Olöslig i vatten.
InChI-nyckel UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
LEDER [Ir+].C1=CC=NC=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
IUPAC-namn (lZ,5Z)-cyklookta-1,5-dien;iridium;pyridin;tricyklohexylfosfan;hexafluorfosfat
Molekylvikt (g/mol) 804.90
PubChem CID 5702647
Formel vikt 804.89
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.