Läs mer
1,5-cyklooctadien(pyridin)(tricyklohexylfosfin)iridium(I) hexafluorfosfat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Cyclooctadiene(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) Hexafluorophosphate |
| CAS | 64536-78-3 |
| Molekylformel | C31H48F6IrNP2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(1+) hexafluorophosphate, (1,5-Cyclooctadiene)pyridine(tricyclohexylphosphine)iridium hexafluorophosphate, (η4-1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate, Crabtree's Catalyst, Felkin-Crabtree catalyst |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33P.C8H10.C5H5N.F6P.Ir/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-2-4-6-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h16-18H,1-15H2;1,8H,2,4-5,7H2;1-5H;;/q;;;-6;+1 |
| LEDER | [F-]P([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].C12=CCCC([Ir+]2([N]3=CC=CC=C3)[P](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)=CCC1 |
| IUPAC-namn | Iridium(1+), [(1,2,5,6-η)-1,5-cykloktokdien](pyridin)(tricyklohexylfosfin)-, hexafluorfosfat(1-) (9CI) |
| Molekylvikt (g/mol) | 802.88 |
| Formel vikt | 803.28 |